Stampa…
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,4-Dimethylpyridin-2-amine
OR942290-1G OR942290-250MG
APOSOR942290-1GEA 575 EUR
APOSOR942290-1G APOSOR942290-250MG
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00956049
CAS Number: 45699-12-5