Stampa…
Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR942222-10G OR942222-1G OR942222-5G
APOSOR942222-10GEA 1130 EUR
APOSOR942222-10G APOSOR942222-1G APOSOR942222-5G
Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Formula: C₆H₉BrO₂
Peso molecolare: 193,038 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20625735
CAS Number: 4935-00-6