Stampa…
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR942218-1G OR942218-250MG
APOSOR942218-1GEA 357 EUR
APOSOR942218-1G APOSOR942218-250MG
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18250271
CAS Number: 276252-73-4