Stampa…
2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR942147-1G OR942147-250MG
APOSOR942147-1GEA 207 EUR
APOSOR942147-1G APOSOR942147-250MG
2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene 98%
2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene
Formula: C₇H₅BrCl₂O
Peso molecolare: 255,924 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26743677
CAS Number: 174913-20-3