Stampa…
2-Chloro-3-methylaminopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942076-1G OR942076-250MG
APOSOR942076-1GEA 734 EUR
APOSOR942076-1G APOSOR942076-250MG
2-Chloro-3-methylaminopyridine 95%
2-Chloro-3-methylaminopyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646148
CAS Number: 40932-43-2