Stampa…
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942036-1G OR942036-250MG
APOSOR942036-1GEA 754 EUR
APOSOR942036-1G APOSOR942036-250MG
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride 95%
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride
Formula: C₉H₁₀N₂O·ClH
Peso molecolare: 198.649 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26792440
CAS Number: 857544-25-3