Stampa…
N-Ethylpyridin-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942007-1G OR942007-250MG
APOSOR942007-1GEA 488 EUR
APOSOR942007-1G APOSOR942007-250MG
N-Ethylpyridin-3-amine 95%
N-Ethylpyridin-3-amine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11140216
CAS Number: 32405-70-2