Stampa…
Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941928-10G OR941928-1G OR941928-5G
APOSOR941928-10GEA 451 EUR
APOSOR941928-10G APOSOR941928-1G APOSOR941928-5G
Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Indan-1,2-dione-2-oxime
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161.157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463407
CAS Number: 15028-10-1