Stampa…
Ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941920-1G OR941920-250MG
APOSOR941920-1GEA 64 EUR
APOSOR941920-1G APOSOR941920-250MG
Ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 95%
Ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Formula: C₇H₁₄O₃
Peso molecolare: 146,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21643853
CAS Number: 14002-73-4