Stampa…
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl N-(6-oxohexyl)carbamate
OR941901-250MG OR941901-1G
APOSOR941901-250MGEA 582 EUR
APOSOR941901-250MG APOSOR941901-1G
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
6-Aminohexanal, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Peso molecolare: 215,289 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD12031715
CAS Number: 80860-42-0