Stampa…
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR941827-1G OR941827-250MG OR941827-500MG
APOSOR941827-1GEA 1150 EUR
APOSOR941827-1G APOSOR941827-250MG APOSOR941827-500MG
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Formula: C₉H₁₆INO₂
Peso molecolare: 297,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22415232
CAS Number: 1389264-19-0