Stampa…
Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941719-1G OR941719-250MG
APOSOR941719-1GEA 306 EUR
APOSOR941719-1G APOSOR941719-250MG
Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411127
CAS Number: 147151-28-8