Stampa…
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3-hydoxy-2-methylpyridine
OR941712-1G OR941712-250MG
APOSOR941712-1GEA 159 EUR
APOSOR941712-1G APOSOR941712-250MG
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol 97%
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044277
CAS Number: 118399-86-3