Stampa…
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941688-1G OR941688-250MG
APOSOR941688-1GEA 632 EUR
APOSOR941688-1G APOSOR941688-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12068167
CAS Number: 21022-73-1