Stampa…
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941653-1G OR941653-250MG OR941653-5G
APOSOR941653-1GEA 219 EUR
APOSOR941653-1G APOSOR941653-250MG APOSOR941653-5G
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂O
Peso molecolare: 158,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06334923
CAS Number: 62208-67-7