Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941622-1G OR941622-250MG
APOSOR941622-1GEA 568 EUR
APOSOR941622-1G APOSOR941622-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656937
CAS Number: 102877-50-9