Stampa…
5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941618-1G OR941618-250MG
APOSOR941618-1GEA 82.8 EUR
APOSOR941618-1G APOSOR941618-250MG
5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
5,6-Dichloropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17012012
CAS Number: 1192814-45-1