Stampa…
3-(Methylamino)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941589-1G OR941589-250MG
APOSOR941589-1GEA 452 EUR
APOSOR941589-1G APOSOR941589-250MG
3-(Methylamino)phenol 97%
3-(Methylamino)phenol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16998628
CAS Number: 14703-69-6