Stampa…
3-Acetamido-4-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Methylpyridin-3-yl)acetamide
OR941452-1G OR941452-250MG
APOSOR941452-1GEA 415 EUR
APOSOR941452-1G APOSOR941452-250MG
3-Acetamido-4-picoline 98%
3-Acetamido-4-picoline
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07776942
CAS Number: 52090-68-3