Stampa…
2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941440-1G OR941440-5G
APOSOR941440-1GEA 227 EUR
APOSOR941440-1G APOSOR941440-5G
2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,625 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527213
CAS Number: 1585-13-3