Stampa…
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941422-1G OR941422-250MG
APOSOR941422-1GEA 575 EUR
APOSOR941422-1G APOSOR941422-250MG
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16998110
CAS Number: 57649-14-6