Stampa…
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941420-1G OR941420-250MG
APOSOR941420-1GEA 69.6 EUR
APOSOR941420-1G APOSOR941420-250MG
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione 95%
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione
Formula: C₈H₅NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101027
CAS Number: 50727-06-5