Stampa…
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941401-1G OR941401-250MG
APOSOR941401-1GEA 488 EUR
APOSOR941401-1G APOSOR941401-250MG
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18826226
CAS Number: 494209-23-3