Stampa…
Boc-DL-Leucinol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941390-1G OR941390-5G
APOSOR941390-1GEA 219 EUR
APOSOR941390-1G APOSOR941390-5G
Boc-DL-Leucinol 97%
Boc-DL-Leucinol
Formula: C₁₁H₂₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01883028
CAS Number: 142121-48-0