1,6-Naphthyridin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941384-1G
OR941384-250MG
APOSOR941384-1GEA
864
EUR
APOSOR941384-1G
APOSOR941384-250MG
1,6-Naphthyridin-4-amine 95%
1,6-Naphthyridin-4-amine
Formula:
C₈H₇N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01646213 CAS Number: 28593-08-0 |