Stampa…
2,6-Dimethyl-3-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941380-1G OR941380-5G OR941380-25G
APOSOR941380-1GEA 215 EUR
APOSOR941380-1G APOSOR941380-5G APOSOR941380-25G
2,6-Dimethyl-3-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-3-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156348
CAS Number: 67083-28-7