Stampa…
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941362-1G OR941362-250MG
APOSOR941362-1GEA 793 EUR
APOSOR941362-1G APOSOR941362-250MG
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95%
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₁₃H₁₁NO
Peso molecolare: 197,233 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023484
CAS Number: 27049-45-2