(1-Isocyanatoethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941358-1G
OR941358-250MG
OR941358-500MG
APOSOR941358-1GEA
575
EUR
APOSOR941358-1G
APOSOR941358-250MG
APOSOR941358-500MG
(1-Isocyanatoethyl)benzene 95%
(1-Isocyanatoethyl)benzene
May form small amount of sediment
Formula:
C₉H₉NO Peso molecolare: 147,174 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06739387 CAS Number: 1837-73-6 |