Stampa…
N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941253-1G OR941253-250MG
APOSOR941253-1GEA 126 EUR
APOSOR941253-1G APOSOR941253-250MG
N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
N,5-Dimethylpyridin-2-amine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411230
CAS Number: 45715-13-7