Stampa…
N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-1-(2-nitrophenyl)methanamine
OR941225-1G OR941225-5G
APOSOR941225-1GEA 85.7 EUR
APOSOR941225-1G APOSOR941225-5G
N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
N-Methyl-2-nitrobenzylamine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039891
CAS Number: 56222-08-3