Stampa…
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclopropyl(2-hydroxyphenyl)methanone
OR941165-1G OR941165-250MG
APOSOR941165-1GEA 82.8 EUR
APOSOR941165-1G APOSOR941165-250MG
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162.185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24703561
CAS Number: 128405-69-6