Stampa…
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941139-1G OR941139-250MG
APOSOR941139-1GEA 865 EUR
APOSOR941139-1G APOSOR941139-250MG
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697715
CAS Number: 764708-20-5