Stampa…
t-Boc-N-Amido-PEG3-CH2CO2H 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14-tetraoxa-5-azahexadecan-16-oic acid
OR941103-1G OR941103-250MG
APOSOR941103-1GEA 510 EUR
APOSOR941103-1G APOSOR941103-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG3-CH2CO2H 97%
t-Boc-N-Amido-PEG3-CH2CO2H
Formula: C₁₃H₂₅NO₇
Peso molecolare: 307,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD22376773
CAS Number: 462100-06-7