Stampa…
tert-Butyl 3-amino-1H-pyrazole-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941096-1G OR941096-250MG
APOSOR941096-1GEA 793 EUR
APOSOR941096-1G APOSOR941096-250MG
tert-Butyl 3-amino-1H-pyrazole-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 3-amino-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 183,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194910
CAS Number: 863504-84-1