Stampa…
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941093-1G OR941093-5G
APOSOR941093-1GEA 270 EUR
APOSOR941093-1G APOSOR941093-5G
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00471042
CAS Number: 79201-39-1