Stampa…
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Carsalam
OR941085-100G OR941085-25G
APOSOR941085-100GEA 205 EUR
APOSOR941085-100G APOSOR941085-25G
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione
Formula: C₈H₅NO₃
Peso molecolare: 163,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00600566
CAS Number: 2037-95-8