Stampa…
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941075-1G OR941075-250MG
APOSOR941075-1GEA 790 EUR
APOSOR941075-1G APOSOR941075-250MG
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
1-Methylindole-3-acetonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038157
CAS Number: 51584-17-9