Stampa…
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941067-1G OR941067-5G
APOSOR941067-1GEA 75.7 EUR
APOSOR941067-1G APOSOR941067-5G
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate 95%
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09833906
CAS Number: 3095-48-5