Stampa…
3-Nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941059-1G OR941059-250MG
APOSOR941059-1GEA 807 EUR
APOSOR941059-1G APOSOR941059-250MG
3-Nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
3-Nitro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846273
CAS Number: 23612-33-1