Stampa…
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941050-1G OR941050-250MG
APOSOR941050-1GEA 295 EUR
APOSOR941050-1G APOSOR941050-250MG
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone
Formula: C₉H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21363017
CAS Number: 77344-68-4