Stampa…
(S)-Piperidin-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR940988-5G OR940988-25G
APOSOR940988-5GEA 202 EUR
APOSOR940988-5G APOSOR940988-25G
(S)-Piperidin-3-ol 95%
(S)-Piperidin-3-ol
Formula: C₅H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669819
CAS Number: 24211-55-0