Stampa…
3-Bromocinnolin-4-ol > 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940970-1G OR940970-250MG
APOSOR940970-1GEA 296 EUR
APOSOR940970-1G APOSOR940970-250MG
3-Bromocinnolin-4-ol > 97%
3-Bromocinnolin-4-ol
Formula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD20921550
CAS Number: 19419-09-1