Stampa…
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940968-1G OR940968-250MG
APOSOR940968-1GEA 148 EUR
APOSOR940968-1G APOSOR940968-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999806
CAS Number: 25934-52-5