5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Chloro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR940939-1G
OR940939-250MG
APOSOR940939-1GEA
648
EUR
APOSOR940939-1G
APOSOR940939-250MG
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone
Formula:
C₁₀H₉ClO₂ Peso molecolare: 196,63 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784346 CAS Number: 344305-70-0 |