Stampa…
3-Methylazetidin-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR940936-1G OR940936-250MG OR940936-100MG
APOSOR940936-1GEA 310 EUR
APOSOR940936-1G APOSOR940936-250MG APOSOR940936-100MG
3-Methylazetidin-3-ol 95%
3-Methylazetidin-3-ol
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10565787
CAS Number: 256931-54-1
UN: 1759
ADR: 8,III