Stampa…
2-Cyano-2-cyclopentylideneacetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940917-1G OR940917-500MG
APOSOR940917-1GEA 435 EUR
APOSOR940917-1G APOSOR940917-500MG
2-Cyano-2-cyclopentylideneacetamide 95%
2-Cyano-2-cyclopentylideneacetamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01923140
CAS Number: 875-61-6