Stampa…
(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-5-methoxybenzimidazole
OR940876-1G OR940876-5G
APOSOR940876-1GEA 111 EUR
APOSOR940876-1G APOSOR940876-5G
(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol 95%
(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 178,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01073114
CAS Number: 20033-99-2