N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940722-1G
OR940722-250MG
OR940722-500MG
APOSOR940722-1GEA
786
EUR
APOSOR940722-1G
APOSOR940722-250MG
APOSOR940722-500MG
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine 97%
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine
Formula:
C₁₁H₂₁NO₄ Peso molecolare: 231,289 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09608014 CAS Number: 913642-78-1 |