Stampa…
Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940716-1G OR940716-250MG
APOSOR940716-1GEA 844 EUR
APOSOR940716-1G APOSOR940716-250MG
Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate 95%
Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663001
CAS Number: 1664-35-3