Stampa…
(S)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940701-1G OR940701-250MG
APOSOR940701-1GEA 80 EUR
APOSOR940701-1G APOSOR940701-250MG
(S)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 95%
(S)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 151,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14155681
CAS Number: 1125551-75-8